Learn More
4-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302777 5 g 5g
11392767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15766.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-54-0
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.109
Numéro MDL MFCD00007358
Clé InChI XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
CID PubChem 9821
Nom IUPAC 1-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzotrifluoride
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’ébullition 81°C to 83°C (10 mmHg)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN3431
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%