Learn More
4-chlorure de nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484224 250 g 250g
11374689 10 g -
11474224 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12543.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.55€
    43.65€ / 250g
    Économisez 9.90€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
4-Nitrobenzoyl chloride is used in the preparation of polysubstituted furanonaphthoquinoines. It is also involved in Michael addition, Henry reaction, O-alkylation and cycloaddition reactions. Further, it is employed as an intermediate in active pharmaceutical ingredient and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-nitrobenzoyle sert à la préparation des furanonaphthoquininoines polysubstituées. Il est également impliqué dans l’addition de Michael, la réaction d’Henry et les réactions d’O-alkylation et de cycloaddition. De plus, il sert d’intermédiaire dans les ingrédients pharmaceutiques actifs et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, le dichlorométhane, le chloroforme et la pyridine.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-04-3
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007345
Clé InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
CID PubChem 8502
Nom IUPAC Chlorure de 4-nitrobenzoyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoyl chloride
Point de fusion 71°C to 74°C
Densité 1.53
Point d’ébullition 155°C (15 mmHg)
Point d’éclair 102°C (215°F)
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 473192
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6590
Informations sur la solubilité Soluble in terahydrofuran,dichloromethane,chloroform and pyridine.
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzoyl chloride