Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzoyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 122-04-3 |
| Formule moléculaire | C7H4ClNO3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 4-Nitrobenzoyl Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride, 4-Nitrobenzoic Acid Chloride, 4-Nitrobenzoyl Chloride, NSC 5381, p-Nitrobenzoic Acid Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 4-nitrobenzoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.56 |
| Poids de la formule | 184.988 |