Learn More
Acétoacétate de 4-nitrobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| CAS | 61312-84-3 |
| Formule moléculaire | C11H11NO5 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Nitrobenzyl Acetylacetate, p-Nitrobenzyl 3-Oxobutanoate, p-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO5/c1-8(13)6-11(14)17-7-9-2-4-10(5-3-9)12(15)16/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 3-oxobutanoate de (4-nitrophényl)méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.21 |
| Poids de la formule | 237.0637 |