Learn More
Bromure de 4-nitrobenzyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492268 25 g -
11402278 100 g 100g
11412278 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15236.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
4-Nitrobenzyl bromide is used in the synthesis of di and tri-substituted azoles. It is also used in the preparation of N6-Benzyladenosine-5’-uronamides as selective A3 adenosine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-nitrobenzyle est utilisé dans la synthèse d’azoles di- et tri-substitués. Il est également utilisé dans la préparation des N6-benzyladénosine-5’-uronamides comme agoniste sélectif de la 3 adénosine A.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les amines, les bases et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-11-8
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD00007373
Clé InChI VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
CID PubChem 66011
ChEBI CHEBI:62822
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzyl bromide
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 742796
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water. Soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté ≥97%