Learn More
Bromure de 4-nitrobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzyl Bromide |
| CAS | 100-11-8 |
| Formule moléculaire | C7H6BrNO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, alpha-Bromo-p-nitro-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Bromomethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzyl Bromide, 4-Nitrophenylmethyl Bromide, NSC 4609, p-(Bromomethyl)nitrobenzene, p-Nitro-alpha-bromotoluene, p-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-nitrotoluene, alpha-Bromo-p-nitrotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-(bromométhyl)-4-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.03 |
| Poids de la formule | 214.9582 |