Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422398
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422398 10 g 10g
11432398 50 g 50g
11442398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15749.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-14-1
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007374
Clé InChI KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
CID PubChem 7482
ChEBI CHEBI:87406
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzyl chloride
Point de fusion 70°C to 74°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 387187
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 99%