Learn More
Chloroformate de 4-nitrobenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10454902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10454902 5 g 5g
10710135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10454902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376040050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4457-32-3
Formule moléculaire C8H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.59
Numéro MDL MFCD00007375
Clé InChI MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
CID PubChem 78205
Nom IUPAC (4-nitrophényl)méthyl carbonochloridate
SMILES C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzyl chloroformate
Point de fusion 32°C
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH2C6H4NO2
Indice de réfraction 1.5520 to 1.556
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.59
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.