Learn More
Bromure de 4(-nitrobenzyl)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409150
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409150 25 g 25g
11499140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15288.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2767-70-6 | C25H21BrNO2P | 478.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2767-70-6
Formule moléculaire C25H21BrNO2P
Poids moléculaire (g/mol) 478.33
Numéro MDL MFCD00032108
Clé InChI IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, p-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-nitrobenzyl triphenyl-, bromide, 4-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 4-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209gym, phosphonium, 4-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide, wln: wnr d1pr&r&r &e, 4-nitrobenzyltriphenylphosphonium bromide
CID PubChem 197008
Nom IUPAC (4-nitrophényl)méthyl-triphénylphosphanium ; bromure
SMILES [Br-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 478.33
Pourcentage de pureté 98%