Learn More
Chlorhydrate de 4-nitrobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450367 25 g 25g
11430367 1 g 1g
11440367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21748.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18600-42-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18600-42-5
Formule moléculaire C7H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.611
Numéro MDL MFCD00012863
Clé InChI SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
CID PubChem 11252467
Nom IUPAC (4-nitrophényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 255°C to 257°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3629994
Poids de la formule 188.62
Pourcentage de pureté 97%