Learn More
4-nitrocatéchol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10429440
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3316-09-4
C6H5NO4
155.11
MFCD00007242
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
3505109
CHEBI:16318
4-nitrobenzène-1,2-diol
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
3316-09-4
C6H5NO4
155.11
MFCD00007242
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
3505109
CHEBI:16318
4-nitrobenzène-1,2-diol
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocatechol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 06, 788
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrocatechol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.