Learn More
4-nitrocatéchol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450063 5 g 5g
11460063 25 g 25g
11470063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12122.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
4-nitrocatechol (4ncat) is a suitable ligand for amperometric determination of Al(III) at environmental concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitrocatéchol(4ncat) est un ligand adapté pour la détermination ampérométrique de l’Al(III) à des concentrations environnementales.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3316-09-4
Numéro MDL MFCD00007242
ChEBI CHEBI:16318
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocatechol
Point de fusion 174°C to 177°C
Formule moléculaire C6H5NO4
Quantité 5 g
Beilstein 1867508
Synonyme 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
CID PubChem 3505109
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté ≥98%