Learn More
4-Sulfate de Nitrocatechol Sel de Dipotassium, TRC
Code produit 30483073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483073 500 mg -
30473245 250 mg 250mg
30482388 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483073 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN493753500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14528-64-4
Formule moléculaire C6H3K2NO7S
Poids moléculaire (g/mol) 311.35
Synonyme Dipotassium 2-hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate, Dipotassium Nitrocatechol Sulfate, N493753
Nom IUPAC dipotassium ; (5-nitro-2-oxydophényl) sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocatechol Sulfate Dipotassium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 310.8904
Pourcentage de pureté >95%