Learn More
4-nitrocinnamaldéhyde, principalement trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410353 5 g 5g
11420353 25 g 25g
11364689 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11467.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Doebner-Miller reaction the 4- nitrocinnamaldehyde and 2-methylaniline in concentrated HC1 give the corresponding 8-methyl-2-phenylquinoline (3: R = 4'-N02) directly. The asymmetric Friedel-Crafts-type alkylation in aqueous media reaction of 4-Nitrocinnamaldehydr with N-methyl indole using trifluoroacetic acid (TFA) salt of the PEG-PS-supported prolyl peptide having the polyleucine tether as a catalyst. 4-Nitrocinnamaldehyde has been used in the preparation of 2, 2?-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-dimethylcyclohex-2-en-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La réaction de Doebner-Miller 4-nitrocinnamaldéhyde et 2-méthylaniline dans le HC concentré1 conduit 8à la -méthyl-2-phénylquinoline correspondante (3 : R = 4′-N02) directement. L’alkylation asymétrique de type Friedel-Crafts dans la réaction en milieu aqueux de 4-Nitrocinnamaldéhydr avec de l’indole de N-méthyle à l’aide d’un sel d’acide trifluoroacétique (TFA) du peptide prolyle soutenu par PEG-PS, l’éther de polyleucine servant de catalyseur. 4-Le nitrocinnamaldéhyde a été utilisé dans la préparation du 2, 2′-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-diméthylcyclohex-2-en-1-one).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1734-79-8
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.159
Numéro MDL MFCD00007379
Clé InChI ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 4-nitrocinnamaldehyde, 3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, p-nitrocinnamaldehyde, 2-propenal, 3-4-nitrophenyl, cinnamaldehyde, p-nitro, trans-4-nitrocinnamaldehyde, e-3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, 3-4-nitrophenyl-2-propenal, unii-48r8lam7yx, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enal
CID PubChem 5354135
Nom IUPAC (E)-3-(4-nitrophényl)prop-2-énal
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrocinnamaldehyde
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 138°C to 142°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Beilstein 1565424
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrocinnamaldehyde