Learn More
4-Nitrofluorobenzène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoronitrobenzene |
| CAS | 350-46-9 |
| Formule moléculaire | C6 H4 F N O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-fluoro-4-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.1 |
| Poids de la formule | 141.0226 |