Learn More
4-nitroguaiacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10463015 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10463015 25 g Flacon en verre 25g
10023640 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10463015 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310370250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3251-56-7 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3251-56-7
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Numéro MDL MFCD00012143
Clé InChI IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-nitro, guaiacol, 4-nitro, 2-hydroxy-5-nitroanisole, 3-nitro-6-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-methoxynitrobenzene, phenol, o-methoxy-p-nitro, o-methoxy-p-nitrophenol, 2-methoxy-4-nitro-phenol, 4-nitrogualacol
CID PubChem 76738
ChEBI CHEBI:81050
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-nitrophénol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroguaiacol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99.0°C to 104.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H3(OCH3)OH
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 169.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre