Learn More
4-Nitroguaïacol, TRC
Code produit 30483664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483664 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4959601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroguaiacol
CAS 3251-56-7
Formule moléculaire C7 H7 N O4
Quantité 1 g
Synonyme Guaiacol','4-nitro- (6CI), 2-Methoxy-4-nitrophenol, 3-Methoxy-4-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-6-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyphenol, 4-Nitroguaiacol, NSC 26149, Phenol','2-methoxy-4-nitro-
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 169.13
Poids de la formule 169.0375