Learn More
4-nitroimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429693
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429693 25 g 25g
11419693 5 g 5g
11439693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12458.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-38-6
Formule moléculaire C3H3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
Numéro MDL MFCD00005196
Clé InChI VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
CID PubChem 18208
ChEBI CHEBI:64635
Nom IUPAC 5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroimidazole
Point de fusion ∼303°C (decomposition)
Point d’éclair >200°C (392°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2815
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 97%