Learn More
4-nitroimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitroimidazole |
| Point de fusion | ∼303°C (decomposition) |
| Point d’éclair | >200°C (392°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2815 |
| Poids de la formule | 113.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |