Learn More
4-Nitroimidazole, 98%
Code produit 10387430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387430 25 g Flacon en plastique -
10367480 100 g Flacon en plastique 100g
10666354 500 g Bouteille en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161600250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-38-6
Formule moléculaire C3H3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
Numéro MDL MFCD00005196
Clé InChI VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
CID PubChem 18208
ChEBI CHEBI:64635
Nom IUPAC 5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroimidazole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 303.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 23, 50
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitroimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement