Learn More
4-Nitronaphthalen-1-amine, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31450250
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450250 500 g
31434918 5 g
31441610 10 g
31441736 25 g
31448790 1 g
31433507 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31450250 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12726500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitronaphthalen-1-amine
CAS 776-34-1
Formule moléculaire C10H8N2O2
Numéro MDL MFCD00004026
Quantité 500 g
SMILES NC1=CC=C(C2=C1C=CC=C2)[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Pourcentage de pureté 97%