Learn More
4-Nitronaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitronaphthalen-1-ol |
| CAS | 605-62-9 |
| Formule moléculaire | C10H7NO3 |
| Numéro MDL | MFCD02179392 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | OC1=C2C=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |