Learn More
Alcool de 4-nitrophénétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15505056 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15505056 10 g 10g
15515056 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15505056 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179610100
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-27-6
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Clé InChI IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
CID PubChem 7494
Nom IUPAC 2-(4-nitrophényl)éthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenethyl alcohol
Point de fusion 56.0°C to 57.0°C
Point d’ébullition 148.0°C to 149.0°C (2.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Formule linéaire O2NC6H4CH2CH2OH
Quantité 10 g
Beilstein 06,II,238
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 99%