Learn More
Alcool de 4-nitrophénétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenethyl alcohol |
| Point de fusion | 56.0°C to 57.0°C |
| Point d’ébullition | 148.0°C to 149.0°C (2.0 Torr) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Formule linéaire | O2NC6H4CH2CH2OH |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 06,II,238 |
| Poids de la formule | 167.16 |
| Pourcentage de pureté | 99% |