Learn More
Bromure de 4-nitrophénéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10755991 5 g Flacon en verre 5g
10541401 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10755991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151620050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5339-26-4
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Numéro MDL MFCD00007386
Clé InChI NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
CID PubChem 79266
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenethyl bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2CH2Br
Quantité 5 g
Poids de la formule 230.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrophenethyl bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.