Learn More
4-Nitrophenethyl Bromide, TRC
Code produit 30482167
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482167 5 g -
30468211 25 g 25g
30467378 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482167 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5450905G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5339-26-4
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Synonyme 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
Nom IUPAC 1-(2-bromoethyl)-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenethyl Bromide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Poids de la formule 228.9738