Learn More
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15696940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15696940 500 g Flacon en verre 500g
15686940 25 g Flacon en verre 25g
15676940 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15696940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 73560500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007331
Clé InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 980
ChEBI CHEBI:16836
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol
Point de fusion 116°C
Point d’ébullition 279°C
Formule linéaire O2NC6H4OH
Numéro UN UN1663
Beilstein 1281877
Informations sur la solubilité 14.8g/L at 25°C
Poids de la formule 139.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 0.6mmHg (120°C)
Densité 1.479g/cm3
Couleur Jaune
pH 4.4
Quantité 500 g
Forme physique Cristalline