Learn More
4-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
250g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337570 100 g Flacon en plastique 100g
10103051 5 g Flacon en verre 5g
10012303 250 g Flacon en plastique 250g
10675782 1 kg Flacon en plastique -
11934691 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10337570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.80€
    38.65€ / 100g
    Économisez 4.15€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007331
Clé InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophénol, phénol, 4-nitro, paranitrophénol, niphène, 4-hydroxynitrobenzène, p-hydroxynitrobenzène, phénol, p-nitro, mononitrophénol, paranitrofenol, paranitrofenolo
CID PubChem 980
ChEBI CHEBI : 16836
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-nitrophénol
Point de fusion 112°C à 115°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743 ; 02,297
Merck Index 15, 6708
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté ≥ 98.5 % (GC)
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.