Learn More
4-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466967 250 g 250g
11456967 1000 g 1000g
11476967 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14376.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.37€
    40.65€ / 250g
    Économisez 8.72€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitrophénol est utilisé comme précurseur pour préparer l‘indicateur de phénétidine, d‘acétophénetidne et de pH. Ses dérivés d‘ester carboxylate sont impliqués en tant que composant actif pour la construction de fractions d‘amide dans la synthèse de peptides. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse des colorants de paracétamol et de N-acétyl-p-aminophénol.
Solubilité
Librement soluble dans l‘alcool, le chloroforme et l‘éther. Librement soluble dans l‘acétone. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007331
Clé InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
CID PubChem 980
ChEBI CHEBI:16836
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol
Point de fusion 110°C to 115°C
Densité 1.48
Point d’ébullition 279°C (decomposition)
Point d’éclair 169°C (336°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1663
Beilstein 1281877
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6621
Informations sur la solubilité Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrophenol