Learn More
4-Nitrophenol-d4, TRC
Code produit 30180088
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180088 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30180088 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4969465MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4
CAS 93951-79-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 2H4 H N O3
Quantité 5 mg
Synonyme Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Nitrophenol D4, 4-Nitrophenol-2,3,5,6 D4
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenol
Poids moléculaire (g/mol) 143.13
Poids de la formule 143.0521
Pourcentage de pureté >95%