Learn More
4-Nitrophénol Sel de sodium dihydraté, TRC
Code produit 30138763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138763 2.5 g 2.50g
30011525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5044482.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66924-59-2
Formule moléculaire C6H4NNaO3 . 2(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 161.09
Synonyme Sodium p-Nitrophenolate Dihydrate, 4-Nitro-phenol Sodium Salt Dihydrate
Nom IUPAC sodium ; 4-nitrophénolate ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3.Na.2H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;;/h1-4,8H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Poids de la formule 197.03