Learn More
4-Nitrophénol, TRC
Code produit 30135387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135387 100 g 100g
18001920 10 g 10g
18013020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN496945100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6 H5 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Synonyme 4-Nitrophenol, Paracetamol Imp. F (EP), Phenol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophenol (ACI), Phenol, p-nitro- (8CI), 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene, 4-Hydroxynitrobenzene, Niphen, NSC 1317, p-Hydroxynitrobenzene, p-Nitrophenol
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Poids de la formule 139.0269
Pourcentage de pureté >95%