Learn More
4-Nitrophényl 2-(Acetamido)-2-désoxy-3-O-Bêta-D-galactopyranosyl-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Code produit 30464671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30464671 1 mg
30483093 10 mg
30467257 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5010001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59837-14-8
Formule moléculaire C20 H28 N2 O13
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-nitrophénoxy)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acétatamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl 2-(Acetamido)-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-galactopyranoside
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1
Poids de la formule 504.1591
Pourcentage de pureté >95%