Learn More
4-nitrophényl-2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10093120 100 mg Flacon en verre 100mg
10299533 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10093120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    39.65€ / 100mg
    Économisez 4.25€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3459-18-5 | C14H18N2O8 | 342.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3459-18-5
Formule moléculaire C14H18N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00063696
Clé InChI OMRLTNCLYHKQCK-JQXIRTQVNA-N
Synonyme 4-nitrophenyl-n-acetyl-beta-d-glucosaminide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-n-acetyl-2-deoxyglucopyranoside, 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-beta-d-glucosaminide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside, lec, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl ethanamide
CID PubChem 102416
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-nitrophénoxy)oxan-3-yl]acétamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C to 212.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 18, V,11, 102
Conditions de rotation spécifiques −16° (20°C c=0.5,water)
Rotation spécifique − 16.00
Informations sur la solubilité (0.5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine