Learn More
4-Nitrophényl 2-Acétamido-4,6-O-méthoxybenzylidene-2-désoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Code produit 30468210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468210 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5021905MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-4,6-O-methoxybenzylidene-2-deoxy-a
CAS 59868-86-9
Formule moléculaire C22 H24 N2 O9
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O9/c1-12(25)23-18-19(26)20-17(11-30-21(33-20)13-3-7-15(29-2)8-4-13)32-22(18)31-16-9-5-14(6-10-16)24(27)28/h3-10,17-22,26H,11H2,1-2H3,(H,23,25)/t17-,18-,19-,20+,21?,22+/m1/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3O[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O)[C@H]3O2
Nom IUPAC N-[(4aR,6R,7R,8R,8R,8aR)-8-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-6-(4-nitrophénoxy)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 460.43
Poids de la formule 460.1482