Learn More
4-Nitrophényl 2-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenyl 2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 68462-57-7 |
| Formule moléculaire | C18 H25 N O13 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | α-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl 2-O-α-D-mannopyranosyl-, 4-Nitrophenyl 2-O-α-D-mannopyranosyl-α-D-mannopyranoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)15(26)17(30-9)32-16-14(25)12(23)10(6-21)31-18(16)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-nitrophénoxy)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 463.39 |
| Poids de la formule | 463.1326 |