Learn More
Carbonate de 4-nitrophényle 2-(triméthylsilyl)éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11936011
Marque: Thermo Scientific Acros 440070050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80149-80-0
Formule moléculaire C12H17NO5Si
Poids moléculaire (g/mol) 283.36
Numéro MDL MFCD00042930
Clé InChI ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
CID PubChem 3086116
Nom IUPAC Carbonate (4-nitrophényl)2-triméthylsilylethyl
SMILES C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 39°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 283.36
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.