Learn More
Carbonate de 4-nitrophényle 2-(triméthylsilyl)éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11946011 25 g Flacon en verre 25g
11936011 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440070250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 80149-80-0 | Molecular Formula: C12H17NO5Si | Molecular Weight: 283.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80149-80-0
Formule moléculaire C12H17NO5Si
Poids moléculaire (g/mol) 283.36
Numéro MDL MFCD00042930
Clé InChI ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
CID PubChem 3086116
Nom IUPAC Carbonate (4-nitrophényl)2-triméthylsilylethyl
SMILES C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethylecarbonate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35°C to 40°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 283.36
Pourcentage de pureté ≥94.0%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Politique de confidentialité.