Learn More
4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate |
| CAS | 33755-53-2 |
| Formule moléculaire | C16H19N3O5S |
| Numéro MDL | MFCD15141972 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.40 |
| Pourcentage de pureté | 98% |