Learn More
Acétate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339993 10 g 10g
11349993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00314.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate 4-nitrophényle est utilisé avec de l’acide iodoacétique pour le clivage réducteur des peptides contenant de la méthionine. Il est également utilisé comme substrat qui a été utilisé dans les dosages pour l’activité de l’estérase et de la lipase. Les complexes inorganiques ont été évalués pour leur activité de méthanolyse ou d’hydrolyse à l’aide de l’acétate de p-nitrophényle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-03-5
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007326
Clé InChI QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
CID PubChem 13243
ChEBI CHEBI:82635
Nom IUPAC Acétate de (4-nitrophényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl acetate
Point de fusion 77°C to 79°C
Quantité 10 g
Beilstein 515874
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenyl acetate