Learn More
Acétate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349993 50 g 50g
11339993 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00314.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate 4-nitrophényle est utilisé avec de l’acide iodoacétique pour le clivage réducteur des peptides contenant de la méthionine. Il est également utilisé comme substrat qui a été utilisé dans les dosages pour l’activité de l’estérase et de la lipase. Les complexes inorganiques ont été évalués pour leur activité de méthanolyse ou d’hydrolyse à l’aide de l’acétate de p-nitrophényle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-03-5
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007326
Clé InChI QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
CID PubChem 13243
ChEBI CHEBI:82635
Nom IUPAC Acétate de (4-nitrophényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl acetate
Point de fusion 77°C to 79°C
Quantité 50 g
Beilstein 515874
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%