Learn More
4-Acétate de nitrophényle, TRC
Code produit 30472843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30472843 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4969855G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl Acetate
CAS 830-03-5
Formule moléculaire C8H7NO4
Quantité 5 g
Synonyme NSC 2633, p-Acetoxynitrobenzene, p-Nitrobenzene Acetate, p-Nitrophenol Acetate, p-Nitrophenyl Acetate, p-Nitrophenyl Ester Acetic Acid, p-Nitrophenol Acetate
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acétate de (4-nitrophényle)
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Poids de la formule 181.0375