Learn More
Acide (4-nitrophényl)acétique, TRC
Code produit 30475473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4970255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 104-03-0
Formule moléculaire C8H7NO4
Quantité 5 g
Synonyme 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-(4-nitrophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Poids de la formule 181.0375