Learn More
Acide (4-nitrophényl)acétique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (4-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 104-03-0 |
| Formule moléculaire | C8H7NO4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-nitrophényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.15 |
| Poids de la formule | 181.0375 |