Learn More
4-Nitrophényl-alpha-D-galactopyranoside, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338086
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338086 100 mg 100mg
11328086 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13376.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7493-95-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7493-95-0
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.251
Numéro MDL MFCD00065050
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl a-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, pnpalphagal, p-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl, a-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 1-o-4-nitrophenyl-alpha-d-galactose
CID PubChem 82000
ChEBI CHEBI:546840
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triole
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
Point de fusion 166°C to 169°C
Quantité 100 mg
Beilstein 92214
Rotation optique +242° (c=1 in Water)
Poids de la formule 301.26
Pourcentage de pureté ≥98%