Learn More
4-nitrophényl alpha-D-mannopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487219 500 mg 500mg
15477219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66026.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10357-27-4 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10357-27-4
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.251
Numéro MDL MFCD00066002
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl, p-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 2r,3s,4s,5s,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, pnpalphaman, pnp-alpha-d-man, 4-nitrophenyla-d-mannopyranoside
CID PubChem 449023
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside
Point de fusion 178°C to 183°C
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Beilstein 92210
Informations sur la solubilité Soluble in water at 10mg/ml
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre