Learn More
4-nitrophényl-alpha-L-fucopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15895208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Code produit 15895208 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J34131.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-nitrophényl-alpha-L-fucopyranoside
CAS 10231-84-2
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Synonyme 4-nitrophényl a-l-fucopyranoside
Poids moléculaire (g/mol) 285,252