Learn More
4-Nitrophényl b-D-Galactofuranoside, TRC
Code produit 30470297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30470297 25 mg
30469145 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30470297 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN50357025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100645-45-2
Formule moléculaire C12 H15 N O8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Synonyme β-D-Galactofuranoside, 4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside, p-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyle]-5-(4-nitrophénoxy)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl beta-D-Galactofuranoside
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8(15)11-9(16)10(17)12(21-11)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Poids de la formule 301.0798