Learn More
Bêta-D-galactopyranoside de 4-Nitrophényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483458
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483458 10 g 10g
15473458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56905.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3150-24-1 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
It is useful in detecting the glycosylated enzyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utile pour détecter l’enzyme glycosylée.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol, l’eau.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3150-24-1
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Numéro MDL MFCD00063256
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenylgalactoside, p-nitrophenyl-beta-d-galactoside, p-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, p-nitrophenol galactoside, 4-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 4-nitrophenyl galactoside, 1-o-p-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 4-nitrophenylbeta-d-galactopyranoside
CID PubChem 65115
ChEBI CHEBI:355715
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside
Quantité 10 g
Beilstein 92213
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol,Water.
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté ≥98%