Learn More
4-Nitrophényl-bêta-D-glucopyranoside, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388265 5 g 5g
11378265 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388265 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10154.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.42€
    226.65€ / 5g
    Économisez 49.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside acts as a chromogenic beta-D-glucosidase substrate used for the measurement of beta-glucosidase activity. Further, it is used in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitrophényl-β-D-glucopyranoside agit comme substrat de bêta-D-glucosidase chromogène utilisé pour mesurer l’activité de la bêta-glucosidase. De plus, il est utilisé dans la recherche, les dosages biochimiques enzymatiques et les analyses diagnostiques in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol chaud, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2492-87-7
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Numéro MDL MFCD00006593
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
CID PubChem 92930
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Point de fusion 166°C to 167°C
Quantité 5 g
Beilstein 92211
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,warm ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Insoluble in ether.
Rotation optique −103° (c=1 in Water)
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté ≥98%